Kluczowe dokumenty
SMB01005
Salvianolic acid B
≥85% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Lithospermic acid B, Salvianic acid B
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥85% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
718.61
kolor
light yellow to brown
rozpuszczalność
water: soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C36H30O16/c37-20-6-1-16(11-24(20)41)13-27(34(45)46)50-29(44)10-5-18-3-9-23(40)33-30(18)31(32(52-33)19-4-8-22(39)26(43)15-19)36(49)51-28(35(47)48)14-17-2-7-21(38)25(42)12-17/h1-12,15,27-28,31-32,37-43H,13-14H2,(H,45,46)(H,47,48)/b10-5+/t27-,28-,31-,32+/m1/s1
Klucz InChI
SNKFFCBZYFGCQN-PDVBOLEISA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)