Merck
SMB01074
Sigma-Aldrich
Sibiricose A5
≥85% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
3-O-Feruloilosacharoza
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
518.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥85% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
518.47
rozpuszczalność
water: slightly soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)OC(=O)\C=C\c3cc(c(cc3)O)OC)(O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)CO
Klucz InChI
ZPEADZHVGOCGKH-YQTDNFGYSA-N
Opis ogólny
Sibiricose A5, kwas hydroksycynamonowy, należy do grupy związków znanych jako sacharozy fenylopropenowe. Ten bioaktywny produkt naturalny jest powszechnie dostępny w roślinach Sibiricum sp., Polygala tenuifolia i Lilium speciosum. Wykazuje różne działania biologiczne, takie jak właściwości przeciwzapalne, przeciwdepresyjne, neuroprotekcyjne i przeciwutleniające.
Zastosowanie
Jest to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach fitochemicznych i farmaceutycznych.
Działania biochem./fizjol.
Sibiricose A5 ma silne działanie przeciwutleniające. Jest inhibitorem dehydrogenazy mleczanowej, wykazuje działanie przeciwdepresyjne i jest aktywna przeciwko chorobie Alzheimera.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
  • Kompatybilny z technikami HPLC i spektrometrii masowej
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xin Zhao et al.
Pharmaceutical biology, 58(1), 969-978 (2020-09-22)
Sibiricose A5 (A5), sibiricose A6 (A6), 3,6'-disinapoyl sucrose (DSS), tenuifoliside A (TFSA) and 3,4,5-trimethoxycinnamic acid (TMCA) are the main active components of Polygala tenuifolia Willd. (Polygalaceae) (PT) that are active against Alzheimer's disease. To compare the pharmacokinetics and bioavailability of
Hai-Hua Tu et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 33(11), 1278-1280 (2008-10-04)
To investigate the antidepressant components of Polygala tenuifolia. The chromatographic method was used to isolate and purify the chemical constituents, their structures were identified by spectral analysis, MTT method was applied to investigate their cytotoxic activities. Nine compounds were isolated