Kluczowe dokumenty
SMB00934
Sigma-Aldrich
Cyclo(-Phe-Pro)
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Cyclo(-Phe-Pro), Cyclo(L-Phe-L-Pro), Cyclo-L-phenylalanyl-L-proline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.29
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
off-white
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N21[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@H](C1=O)Cc3ccccc3
InChI
1S/C14H16N2O2/c17-13-12-7-4-8-16(12)14(18)11(15-13)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9H2,(H,15,17)/t11-,12-/m0/s1
Klucz InChI
QZBUWPVZSXDWSB-RYUDHWBXSA-N
Opis ogólny
Cyklo(Phe-Pro) jest wtórnym metabolitem wytwarzanym przez ludzki patogen Vibrio vulnificus i niektóre inne bakterie, w tym gatunki Lactobacillus, które wykazują silne działanie przeciwgrzybicze. Cyklo(Phe-Pro) wykazuje również aktywność cytotoksyczną wobec komórek HCT-116. Cyklo(Phe-Pro) działa jako czynnik wyczuwający kworum u Vibrio vulnificus.
Zastosowanie
Badania metabolomiczne
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Can Chen et al.
Frontiers in microbiology, 9, 1587-1587 (2018-08-04)
A new bacterial strain, designated 452T, was isolated from the rhizosphere soil of the mangrove Avicennia marina in China. As determined, its cell wall peptidoglycan contained LL-diaminopimelic acid; MK-9(H8) and MK-9(H6) were the major isoprenoid quinones; and iso-C16:0 (31.3%), anteiso-C15:0
Katrin Ström et al.
Applied and environmental microbiology, 68(9), 4322-4327 (2002-08-30)
We have isolated a Lactobacillus plantarum strain (MiLAB 393) from grass silage that produces broad-spectrum antifungal compounds, active against food- and feed-borne filamentous fungi and yeasts in a dual-culture agar plate assay. Fusarium sporotrichioides and Aspergillus fumigatus were the most
Wooseong Lee et al.
Nature communications, 9(1), 1606-1606 (2018-04-25)
The recognition of pathogen-derived ligands by pattern recognition receptors activates the innate immune response, but the potential interaction of quorum-sensing (QS) signaling molecules with host anti-viral defenses remains largely unknown. Here we show that the Vibrio vulnificus QS molecule cyclo(Phe-Pro)