SMB01042
Allocryptopin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
β-Allocryptopine, γ-Homochelidonine, Fagarine I
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Postać
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C21H23NO5/c1-22-7-6-14-9-19-20(27-12-26-19)10-15(14)17(23)8-13-4-5-18(24-2)21(25-3)16(13)11-22/h4-5,9-10H,6-8,11-12H2,1-3H3
Klucz InChI
HYBRYAPKQCZIAE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques