Kluczowe dokumenty
19542
Procyanidin B1
analytical standard
Synonim(y):
(−)-Epicatechin (4β-8)-(+)-catechin, cis,trans′′-4,8′′-Bi-(3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavane), Proanthocyanidin B1
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)c([C@@H]3[C@@H](O)[C@H](Oc4cc(O)cc(O)c34)c5ccc(O)c(O)c5)c2O[C@@H]1c6ccc(O)c(O)c6
InChI
1S/C30H26O12/c31-13-7-20(37)24-23(8-13)41-29(12-2-4-16(33)19(36)6-12)27(40)26(24)25-21(38)10-17(34)14-9-22(39)28(42-30(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,22,26-29,31-40H,9H2/t22-,26+,27+,28+,29+/m0/s1
Klucz InChI
XFZJEEAOWLFHDH-UKWJTHFESA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.