Key Documents
SMB00502
Fangchinoline
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(+)-Limacine, 7-O-Demethyltetrandine, Frangchinoline, Limacine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN([C@@]1([H])CC(C=C2)=CC=C2OC3=C(OC)C=CC4=C3)CCC5=C1C=C(OC6=C([C@@](C4)([H])N(C)CC7)C7=CC(OC)=C6O)C(OC)=C5
InChI
1S/C37H40N2O6/c1-38-14-12-24-19-31(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-32-18-23(8-11-30(32)41-3)17-29-35-25(13-15-39(29)2)20-34(43-5)36(40)37(35)45-33/h6-11,18-21,28-29,40H,12-17H2,1-5H3/t28-,29-/m0/s1
Klucz InChI
IIQSJHUEZBTSAT-VMPREFPWSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3