Merck
Y0001908
Evodiamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
evodiamine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]1(N(C)C2=C3C=CC=C2)C4=C(C(C=CC=C5)=C5N4)CCN1C3=O
InChI
1S/C19H17N3O/c1-21-16-9-5-3-7-14(16)19(23)22-11-10-13-12-6-2-4-8-15(12)20-17(13)18(21)22/h2-9,18,20H,10-11H2,1H3/t18-/m0/s1
Klucz InChI
TXDUTHBFYKGSAH-SFHVURJKSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydającej Farmakopei.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny Evodiamine EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Evodiamina jest alkaloidem indolowym występującym w Evodia rutaescarpa. Działa jako związek przeciwzapalny; mechanizm działania może polegać na hamowaniu syntezy prostaglandyny E2 lub indukcji cyklooksygenazy 2 i aktywacji NF-κB. Evodiamina była badana pod kątem wielu efektów komórkowych, w tym aktywności apoptotycznej, ingerencji w przerzuty i hamowania angiogenezy.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Capsaicin-like anti-obese activities of evodiamine from fruits of Evodia rutaecarpa, a vanilloid receptor agonist.
Kobayashi Y, et al.
Planta Medica, 67(7), 628-633 (2001)
Evodiamine abolishes constitutive and inducible NF-κB activation by inhibiting IκBα kinase activation, thereby suppressing NF-κB-regulated antiapoptotic and metastatic gene expression, up-regulating apoptosis, and inhibiting invasion.
Yakada Y, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 280(17), 17203-17212 (2005)
High-performance liquid chromatographic determination of evodiamine in rat plasma: application to pharmacokinetic studies.
Jeng F K, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 668(2), 343-345 (1995)