Merck
SMB01029
Sigma-Aldrich
Isocalolongic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.45
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
388.45
rozpuszczalność
water: slightly soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@@H]([C@H](C(=O)c2c1c(c(c(c2O)C(CCC)CC(=O)O)OC)CC=C(C)C)C)C
Klucz InChI
IGEOTNLFIQJPLF-GRKKQISMSA-N
Opis ogólny
Kwas izokalkolongowy jest naturalnym metabolitem roślinnym należącym do klasy kwasów piranochromanonowych. Występuje powszechnie w roślinach z gatunku Calophyllum i jest znany ze swojej silnej aktywności przeciwgrzybiczej i przeciwdrobnoustrojowej.
Zastosowanie
Jest to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach fitochemicznych i biochemicznych.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
  • Kompatybilny z technikami HPLC i spektrometrii masowej
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A-E Hay et al.
Planta medica, 69(12), 1130-1135 (2004-01-30)
Two new xanthones, caledonixanthone M 1 and caloxanthone L 2, and one new acid, caledonic acid 6 were isolated from the hexane-soluble extract of the stem bark of Calophyllum caledonicum. In the course of this phytochemical study, seven other known