Merck
PHL89197
Furanoeudesma 1,3-diene
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(4aS,8aS)-4,4a,8a,9-Tetrahydro-3,5,8a-trimethylnaphtho[2,3-b]furan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥85.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)