Kluczowe dokumenty
SMB01024
Diuvaretin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
1-[2,4-dihydroksy-3,5-bis[(2-hydroksyfenylo)metylo]-6-metoksyfenylo]-3-fenylopropan-1-on
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
484.54
rozpuszczalność
water: slightly soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O(C)c1c(c(c(c(c1C(=O)CCc4ccccc4)O)Cc3c(cccc3)O)O)Cc2c(cccc2)O
InChI
1S/C30H28O6/c1-36-30-23(18-21-12-6-8-14-25(21)32)28(34)22(17-20-11-5-7-13-24(20)31)29(35)27(30)26(33)16-15-19-9-3-2-4-10-19/h2-14,31-32,34-35H,15-18H2,1H3
Klucz InChI
KDEMELRYKGOXDL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
- Kompatybilny z technikami HPLC i spektrometrii masowej
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)