Merck
SMB01007
Sigma-Aldrich
Protoplumericin A
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H42O19
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
778.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
778.71
rozpuszczalność
water: soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@H]3[C@H]2[C@@]4(OC(=O)C(=C4)[C@@H](OC(=O)\C=C\c5ccc(cc5)OC6OC(C(C(C6O)O)O)CO)C)C=C3)C(=O)OC
InChI
1S/C36H42O19/c1-15(50-23(39)8-5-16-3-6-17(7-4-16)51-34-29(44)27(42)25(40)21(12-37)52-34)19-11-36(55-32(19)47)10-9-18-20(31(46)48-2)14-49-33(24(18)36)54-35-30(45)28(43)26(41)22(13-38)53-35/h3-11,14-15,18,21-22,24-30,33-35,37-38,40-45H,12-13H2,1-2H3/b8-5+/t15-,18+,21?,22?,24+,25?,26?,27?,28?,29?,30?,33-,34?,35?,36+/m0/s1
Klucz InChI
AFYIWKNGSIYXCQ-PYQCQGLYSA-N
Opis ogólny
Protoplumerycyna A, terpenoid irydoidowy, jest powszechnie pozyskiwana z roślin Plumeria Sp. i Allamanda Sp. Ten naturalny produkt pochodzenia roślinnego wykazuje właściwości przeciwcukrzycowe, przeciwzapalne, przeciwnowotworowe i przeciwutleniające. Dodatkowo wykazuje działanie przeciwbakteryjne przeciwko bakteriom Gram-dodatnim i grzybom.
Zastosowanie
Jest to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach fitochemicznych i biochemicznych.
Działania biochem./fizjol.
Protoplumerycyna A wykazuje silną aktywność przeciwko S. aureus.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
  • Kompatybilny z technikami HPLC i spektrometrii masowej
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Iridoids with antimicrobial activity from Plumeria alba l.
Afifi M S, et al.
Bulletin. American Pharmaceutical Association. Committee on National Formulary, 29, 215-223 null