Kluczowe dokumenty
SMB00110
Plumieride
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Agoniadin
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]3[C@@H]1C=C[C@]34OC(=O)C(=C4)[C@H](C)O
InChI
1S/C21H26O12/c1-8(23)10-5-21(33-18(10)28)4-3-9-11(17(27)29-2)7-30-19(13(9)21)32-20-16(26)15(25)14(24)12(6-22)31-20/h3-5,7-9,12-16,19-20,22-26H,6H2,1-2H3/t8-,9+,12+,13+,14+,15-,16+,19-,20-,21+/m0/s1
Klucz InChI
AOPMSFXOYJXDNJ-IRFSQMTFSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)