Key Documents
Y0000661
Verbenalin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Verbenaloside
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
verbenalin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@@H](C)CC(=O)[C@]1([H])C(=CO[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H24O10/c1-6-3-8(19)11-7(15(23)24-2)5-25-16(10(6)11)27-17-14(22)13(21)12(20)9(4-18)26-17/h5-6,9-14,16-18,20-22H,3-4H2,1-2H3/t6-,9+,10+,11-,12+,13-,14+,16-,17-/m0/s1
Klucz InChI
HLXRWTJXGMHOFN-XJSNKYLASA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)