Kluczowe dokumenty
05-23-2101
Sigma-Aldrich
Wazoaktywny peptyd jelitowy, ludzki, świński i szczurzy
Acts as a mitogenic factor for embryonic neurons in the sympathetic nervous system.
Synonim(y):
VIP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C147H238N44O42S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3325.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
5% acetic acid: 1 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C147H237N43O43S/c1-18-75(12)115(142(229)180-96(56-72(6)7)131(218)183-104(145(232)233)63-110(155)200)188-139(226)106(68-192)185-134(221)101(62-109(154)199)177-130(217)95(55-71(4)5)174-132(219)97(58-81-37-41-84(195)42-38-81)175-125(212)88(33-23-26-49-149)167-123(210)89(34-24-27-50-150)171-140(227)113(73(8)9)186-118(205)76(13)164-121(208)93(47-53-234-17)170-127(214)92(45-46-107(152)197)169-122(209)87(32-22-25-48-148)166-124(211)90(35-28-51-161-146(156)157)168-129(216)94(54-70(2)3)173-126(213)91(36-29-52-162-147(158)159)172-143(230)116(78(15)193)189-136(223)98(59-82-39-43-85(196)44-40-82)176-133(220)100(61-108(153)198)178-135(222)103(65-112(203)204)182-144(231)117(79(16)194)190-137(224)99(57-80-30-20-19-21-31-80)181-141(228)114(74(10)11)187-119(206)77(14)165-128(215)102(64-111(201)202)179-138(225)105(67-191)184-120(207)86(151)60-83-66-160-69-163-83/h19-21,30-31,37-44,66,69-79,86-106,113-117,191-196H,18,22-29,32-36,45-65,67-68,148-151H2,1-17H3,(H2,152,197)(H2,153,198)(H2,154,199)(H2,155,200)(H,160,163)(H,164,208)(H,165,215)(H,166,211)(H,167,210)(H,168,216)(H,169,209)(H,170,214)(H,171,227)(H,172,230)(H,173,213)(H,174,219)(H,175,212)(H,176,220)(H,177,217)(H,178,222)(H,179,225)(H,180,229)(H,181,228)(H,182,231)(H,183,218)(H,184,207)(H,185,221)(H,186,205)(H,187,206)(H,188,226)(H,189,223)(H,190,224)(H,201,202)(H,203,204)(H,232,233)(H4,156,157,161)(H4,158,159,162)/t75-,76-,77-,78+,79+,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,113-,114-,115-,116-,117-/m0/s1
Klucz InChI
VBUWHHLIZKOSMS-RIWXPGAOSA-N
Opis ogólny
Działa jako czynnik mitogenny dla neuronów embrionalnych we współczulnym układzie nerwowym. Ma silne działanie hipotensyjne i rozszerzające naczynia krwionośne. Działa jako krążący hormon lub jako neuroprzekaźnik. Stymuluje produkcję cAMP w szczurzych makrofagach otrzewnowych. Hamuje wzrost ludzkiego drobnokomórkowego raka płuc (SCLC) zarówno in vitro , jak i in vivo, co sugeruje, że może być przydatny jako mniej toksyczna alternatywa dla konwencjonalnych środków chemioterapeutycznych w leczeniu SCLC. Tlenek azotu stymuluje uwalnianie tego peptydu.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Czynnik mitogenny dla neuronów embrionalnych
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Opakowanie
Tak
Ostrzeżenie
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Sekwencja
H-His-Ser-Asp-Ala-Val-Phe-Thr-Asp-Asn-Tyr-Thr-Arg-Leu-Arg-Lys-Gln-Met-Ala-Val-Lys-Lys-Tyr-Leu-Asn-Ser-Ile-Leu-Asn-NH₂
Postać fizyczna
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Maruno, K., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 14373.
Bakker, R., et al. 1993. Am. J. Physiol.264, R362.
Grider, J.R. 1993. Am. J. Physiol.264, G334.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J R Grider
The American journal of physiology, 264(2 Pt 1), G334-G340 (1993-02-01)
Involvement of vasoactive intestinal peptide (VIP) and nitric oxide (NO) in neurally induced relaxation was examined in smooth muscle from rat colon. Relaxation induced by field stimulation or radial stretch (i.e., descending relaxation phase of the peristaltic reflex) was accompanied
K Maruno et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(24), 14373-14378 (1998-11-25)
Small-cell lung carcinoma (SCLC) is an aggressive, rapidly growing and metastasizing, and highly fatal neoplasm. We report that vasoactive intestinal peptide inhibits the proliferation of SCLC cells in culture and dramatically suppresses the growth of SCLC tumor-cell implants in athymic
R Bakker et al.
The American journal of physiology, 264(2 Pt 2), R362-R368 (1993-02-01)
Bidirectional fluxes of Cl- across isolated and stripped goldfish intestinal epithelium mounted in Ussing-type chambers increased after addition of 8-bromoadenosine 3',5'-cyclic monophosphate (8-Br-cAMP), suggesting an increase of the paracellular permeability for Cl-. Confirming this, the addition of 8-Br-cAMP to the