Merck
SMB00044
Sigma-Aldrich
Homononactinic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCC(O)CC1CCC(O1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C11H20O4/c1-3-8(12)6-9-4-5-10(15-9)7(2)11(13)14/h7-10,12H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)
Klucz InChI
HTCUURQJNZBKIA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Naturalny produkt pochodzący z grzybów.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)