SMB00572
2H-1-Benzopyran-2-one, 3,8-trihydroxy
≥95% (LC/MS-UV)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
Próba
≥95% (LC/MS-UV)
Formularz
solid
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OC1=C2C=CC=C1O)C(O)=C2O
InChI
1S/C9H6O5/c10-5-3-1-2-4-6(11)7(12)9(13)14-8(4)5/h1-3,10-12H
Klucz InChI
OJIYXYUCRVFSRV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Naturalny produkt pochodzący z grzybów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)