Kluczowe dokumenty
SMB00517
Sigma-Aldrich
Deoxydehydrochorismic acid
≥95% (LC/MS-UV)
Synonim(y):
3-[(1-Carboxyvinyl)oxy]benzoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-UV)
Formularz
solid
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(O)C1=CC=CC(OC(C(O)=O)=C)=C1
InChI
1S/C10H8O5/c1-6(9(11)12)15-8-4-2-3-7(5-8)10(13)14/h2-5H,1H2,(H,11,12)(H,13,14)
Klucz InChI
HGVAHYJMDVROLE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from fungal source.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)