Kluczowe dokumenty
SMB00413
α-GalNAc-PEG3-Alkyne
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
α-GalNAc-PEG3-Propyne, (9-Propargyl-3,6,9-trioxadodecyl) 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, (Dodec-11-yn-3,6,9-trioxadodecyl) 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, 2-{2-[2-(Prop-2-ynyloxy)ethoxy]ethoxy}ethyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@@H](CO)O[C@H](OCCOCCOCCOCC#C)[C@@H]([C@H]1O)NC(C)=O
InChI
1S/C17H29NO9/c1-3-4-23-5-6-24-7-8-25-9-10-26-17-14(18-12(2)20)16(22)15(21)13(11-19)27-17/h1,13-17,19,21-22H,4-11H2,2H3,(H,18,20)/t13?,14?,15-,16+,17-/m0/s1
Klucz InChI
NKSPHILIVROOQP-ZKLCHKPXSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)