Merck
SMB00395
Sigma-Aldrich
L-Theanine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Nγ-Ethyl-L-glutamine, L-Glutamic acid γ-(ethylamide), Suntheanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Nazwa produktu
L-Theanine, ≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
off-white
mp
217-218 °C
Zastosowanie
cell analysis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCNC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1
Klucz InChI
DATAGRPVKZEWHA-YFKPBYRVSA-N
Opis ogólny
L-Theanine is an analog of glutamine and a component of green tea.
Zastosowanie
  • Bezpieczeństwo i skuteczność suplementacji AlphaWave L-teaniną przez 28 dni u zdrowych dorosłych z umiarkowanym stresem: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie: To badanie kliniczne wykazało, że suplementacja L-teaniną skutecznie zmniejsza stres i poprawia funkcje poznawcze bez skutków ubocznych (Moulin et al., 2024). (Moulin et al., 2024).
  • Hamująca rola L-teaniny, strukturalnego analogu glutaminianu, wobec receptora kainianowego GluR5 i jego potencjalna użyteczność przeciwko ekscytotoksyczności...: W badaniu zbadano potencjał L-teaniny w ochronie przed neurotoksycznością poprzez hamowanie określonych receptorów glutaminianu (Deb i Borah, 2024). (Deb i Borah, 2024).
  • L-teanina zmniejsza stres oksydacyjny i dysfunkcję mitochondriów w uszkodzeniu niedokrwienno-reperfuzyjnym mięśnia sercowego poprzez pozytywną regulację odpowiedzi przeciwutleniającej: Badania te wykazują kardioprotekcyjne działanie L-teaniny, podkreślając jej rolę w zmniejszaniu stresu oksydacyjnego i poprawie funkcji mitochondriów podczas urazów serca (García-Niño i in., 2024). (García-Niño et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
L-Theanine modulates the activity of several antitumor drugs and has been reported to stimulate self-renewal of human embryonic stem cells. L-Theanine binds to AMPA, Kainate, NMDA, and group I mGlu receptors.
Theanine is able to bind to AMPA, kainite, and NMDA glycine receptors in rat cortical neurons but with less affinity than glutamic acid. It has been studied as a glutamate transport inhibitor, preventing glutamate uptake by M5076 ovarian sarcoma-bearing mouse cells and increasing the effect of doxorubicin on tumor growth in M5076 mice.
Inne uwagi
Theanine is an amino acid analog of glutamine, found in green tea.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Guoqi Zhu et al.
Neuropharmacology, 138, 331-340 (2018-06-27)
Synaptic refinement improves synaptic efficiency, which provides a possibility to improve memory in Alzheimer's disease (AD). In the current study, we aimed to investigate the role of L-theanine, a natural constituent in green tea, in hippocampal synaptic transmission and to
Chen Qi et al.
Journal of AOAC International, 103(2), 428-432 (2019-09-20)
In order to make up for the efficacy of sensory assessment of green tea quality and taste, main flavor substances should be quantitatively characterized based on efficient extraction and frontier determination scheme. A new, relatively simple sample preparation and detection
G V V Liyanaarachchi et al.
Food chemistry, 240, 196-203 (2017-09-28)
The study presents the validation results of the method carried out for analysis of free amino acids (FAAs) in rice using l-theanine as the internal standard (IS) with o-phthalaldehyde (OPA) reagent using high-performance liquid chromatography-fluorescence detection. The detection and quantification
Li Zeng et al.
Experimental gerontology, 131, 110823-110823 (2020-01-04)
Redox and inflammation imbalances are associated with increased levels of advanced glycation end products (AGEs), leading to the degeneration of body function. l-Theanine, derived from tea, reportedly inhibits AGE formation in vitro. We investigated the effects on AGE content, oxidative