Merck
PHL82213
L-Theanine
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Nγ-Ethyl-L-glutamine, L-Glutamic acid γ-(ethylamide), Suntheanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
CCNC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1
Klucz InChI
DATAGRPVKZEWHA-YFKPBYRVSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Theanine is able to bind to AMPA, kainite, and NMDA glycine receptors in rat cortical neurons but with less affinity than glutamic acid. It has been studied as a glutamate transport inhibitor, preventing glutamate uptake by M5076 ovarian sarcoma-bearing mouse cells and increasing the effect of doxorubicin on tumor growth in M5076 mice.
Inne uwagi
Theanine is an amino acid analog of glutamine, found in green tea.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)