Kluczowe dokumenty
SMB00330
Hypaconitine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Hypaconitine, 16,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)-20-methyl-,8-acetate benzoate,(1-α,6-α,14-α,15-α,16-β)-aconitane-8,13,14,15-tetraol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)O[C@H]2[C@@]3(O)[C@@H](OC)[C@H](O)[C@]4(OC(C)=O)C5[C@H](OC)C6C([C@@H](OC)CC[C@]6(CN7C)COC)(C75)[C@H](C3)C42
InChI
1S/C33H45NO10/c1-17(35)44-33-21-19(14-31(38,28(42-6)26(33)36)27(21)43-29(37)18-10-8-7-9-11-18)32-20(40-4)12-13-30(16-39-3)15-34(2)25(32)22(33)23(41-5)24(30)32/h7-11,19-28,36,38H,12-16H2,1-6H3/t19-,20+,21?,22?,23+,24?,25?,26+,27-,28+,30+,31-,32?,33-/m1/s1
Klucz InChI
FIDOCHXHMJHKRW-XCIBRDTCSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)