Merck
SMB00166
Sigma-Aldrich
Thevetin A
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H64O19
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
872.95
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C42H64O19/c1-18-35(61-38-33(51)31(49)29(47)26(60-38)16-56-37-32(50)30(48)28(46)25(14-43)59-37)36(54-3)34(52)39(57-18)58-21-6-10-41(17-44)20(13-21)4-5-24-23(41)7-9-40(2)22(8-11-42(24,40)53)19-12-27(45)55-15-19/h12,17-18,20-26,28-39,43,46-53H,4-11,13-16H2,1-3H3/t18-,20+,21-,22+,23-,24+,25-,26+,28+,29+,30-,31-,32+,33+,34-,35-,36-,37+,38-,39-,40+,41+,42-/m0/s1
Klucz InChI
WPNLWBRKPZXVGD-XQNLSVLQSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Thevetin A is one of the cardiac glycosides found in yellow oleander.
Działania biochem./fizjol.
Cardiac glycosides found in yellow oleander including thevetin A, have potential to treat patients with heart failure and atrial fibrillation.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Management of acute yellow oleander poisoning.
Eddleston M and Warrell D A.
QJM : Monthly Journal of the Association of Physicians (1999)