Merck
901189
Sigma-Aldrich
Digoxin-21,21,22-d3
≥95 atom % D, ≥90% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41D3H61O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
783.96
Kod UNSPSC:
12352005
czystość izotopowa
≥95 atom % D
Próba
≥90% (CP)
Postać
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]1(O[C@]2([H])[C@](C([H])([H])[H])([H])O[C@](O[C@@]3([H])[C@](O[H])([H])C([H])([H])[C@@](O[C@]4([H])C([H])([H])[C@](C([H])([H])C([H])([H])[C@]5([H])[C@]6([H])C([H])([H])[C@](O[H])([H])[C@@]7(C([H])([H])[H])[C@]5(O[H])C([H])([H])C([H])([H])[C@]7([H]
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)