Merck
908312
Sigma-Aldrich
Acetaminophen-(ring-13C6)
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C213C6H9NO2
Masa cząsteczkowa:
157.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.13
czystość izotopowa
≥98 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Postać
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1