Kluczowe dokumenty
SMB00321
Narirutin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Narirutin, (2S)-7-((6-O-(6-Deoxy-a-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl)oxy)-2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Isonaringenin, Isonaringin, Naringenin rutinoside
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
mp
180 °C
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
ciąg SMILES
OC1=CC=C([C@@H]2CC(C(C(O)=CC(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@H]4[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O4)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C5)=C5O2)=O)C=C1
InChI
1S/C27H32O14/c1-10-20(31)22(33)24(35)26(38-10)37-9-18-21(32)23(34)25(36)27(41-18)39-13-6-14(29)19-15(30)8-16(40-17(19)7-13)11-2-4-12(28)5-3-11/h2-7,10,16,18,20-29,31-36H,8-9H2,1H3/t10-,16-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27+/m0/s1
Klucz InChI
HXTFHSYLYXVTHC-AJHDJQPGSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?