Kluczowe dokumenty
SMB00079
Ricinine
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Recinine, Ritsinin, Rycydyna, Rycyna
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COC1=C(C#N)C(=O)N(C)C=C1
InChI
1S/C8H8N2O2/c1-10-4-3-7(12-2)6(5-9)8(10)11/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
PETSAYFQSGAEQY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)