Merck
SMB00065
Sigma-Aldrich
Isochromophilone VI
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H28ClNO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC[C@H](C)\C=C(C)\C=C\C1=CC2=C(Cl)C(=O)[C@](C)(OC(C)=O)C(=O)C2=CN1CCO
InChI
1S/C23H28ClNO5/c1-6-14(2)11-15(3)7-8-17-12-18-19(13-25(17)9-10-26)21(28)23(5,30-16(4)27)22(29)20(18)24/h7-8,11-14,26H,6,9-10H2,1-5H3/b8-7+,15-11+/t14-,23+/m0/s1
Klucz InChI
ZQLIAKJHIRHCFA-XIIQHIPDSA-N
Opis ogólny
Naturalny produkt pochodzący z grzybów.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)