Merck
SMB00055
Sigma-Aldrich
Benzomalvin-C
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H17N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Postać
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN1C(=O)c2ccccc2N3C(=O)c4ccccc4N=C3[C@]15O[C@H]5c6ccccc6
InChI
1S/C24H17N3O3/c1-26-21(28)17-12-6-8-14-19(17)27-22(29)16-11-5-7-13-18(16)25-23(27)24(26)20(30-24)15-9-3-2-4-10-15/h2-14,20H,1H3/t20-,24-/m0/s1
Klucz InChI
TWDKBDSVUUKABK-RDPSFJRHSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from fungal source.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H H Sun et al.
The Journal of antibiotics, 47(5), 515-522 (1994-05-01)
In the course of screening microbial broths for neurokinin receptor antagonists, a series of new benzodiazepines, benzomalvins A (1), B (2) and C (3), has been isolated from the culture broth of a fungus identified as a Penicillium sp. Benzomalvin