Merck
PHL89317
Magnolol
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
2,2′-Bichavicol, 5,5′-Diallyl-2,2′-biphenyldiol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
Oc1ccc(CC=C)cc1-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-17(19)15(11-13)16-12-14(6-4-2)8-10-18(16)20/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
Klucz InChI
VVOAZFWZEDHOOU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Działania biochem./fizjol.
Magnolol is a bioactive plant component isolated from the root and stem bark of Magnolia officinalis with antifungal, antibacterial and antioxidant effects. Magnolol also demonstrates anti-inflammatory activity by interferring with NF-κB signaling. It also appears to have anti-inflammatory properties related to vascular disorders such as atherosclerosis due to its ability to inhibit IL-6-induced STAT3 activation.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)