Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Postać
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C17H14N2O4/c1-19-15(21)12-7-2-3-8-13(12)18-16(22)17(19)14(23-17)10-5-4-6-11(20)9-10/h2-9,14,20H,1H3,(H,18,22)/t14-,17+/m1/s1
Klucz InChI
BDDNYDPRCCDQQJ-PBHICJAKSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3