Merck
EP3122612006
Eppendorf® Locking Clip
for 8-channel pipette
About This Item
Kod UNSPSC:
41121517
NACRES:
NB.01
Właściwości
for 8-channel pipette
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3122612006
Opis ogólny
Accessory for Eppendorf Xplorer/Xplorer plus
Locking clip
Available for 8- and 12-channel pipettes
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG