Merck
SHH0021
Sigma-Aldrich
Zestaw do wybielania melaniny
About This Item
Kod UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
metody
immunohistochemistry: suitable (not recommended)
Poziom jakości
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Łatwy w użyciu dwuetapowy zestaw, który redukuje melaninę, zachowując delikatną tkankę, szczegóły cytologiczne i antygeny. Ciężki pigment melaniny w komórkach może zaciemniać morfologię komórkową, a następnie utrudniać interpretację przy użyciu rutynowych lub specjalnych barwników histochemicznych. Zestaw do wybielania melaniny umożliwia usunięcie melaniny z wycinków tkanek, co pozwala na prawidłową interpretację pozytywnego barwienia. Dwuetapowy zestaw, który nie wymaga mieszania. Stosowany przed barwieniem w celu redukcji melaniny przy jednoczesnym zachowaniu delikatnej tkanki, szczegółów cytologicznych i antygenów.
Zastosowanie
  • Następnie utrudnia interpretację przy użyciu specjalnych barwników lub metod histochemicznych.
  • Do usuwania melaniny z wycinków tkanek przed barwieniem tetrahydrochlorkiem 3,3′-diaminobenzydyny (DAB) do barwienia specjalnego innymi metodami histochemicznymi.
  • Zestaw do wybielania melaniny może być stosowany do usuwania melaniny z wycinków tkanek przed barwieniem tetrahydrochlorkiem 3,3′-diaminobenzydyny (DAB) do barwienia specjalnego lub innymi metodami histochemicznymi.
  • Nie zalecany do immunohistochemii.
Zasada
Melaniny to jasnobrązowe, ciemnobrązowe lub czarne pigmenty, które znajdują się wewnątrzkomórkowo w cytoplazmie. Melaniny znajdują się we włosach, skórze, siatkówce i istocie czarnej mózgu. Pigmenty te zakłócają wizualizację szczegółów komórkowych w mikroskopii świetlnej. Zestaw do wybielania melaniny zapewnia łatwą, oszczędzającą czas metodologię zmniejszania zakłóceń melaniny.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1