Kluczowe dokumenty
SCJ4600021
CF™ 555 maleimide
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥90% (TLC)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
~932 g/mol
rozpuszczalność
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
εmax
150000 at 555 nm
stosunek absorbancji
A280/555 nm 0.08
fluorescencja
λex 488 or 532 nm (Flow cytometry laser line)
λex 488 or 532 nm (Microscopy laser line)
λex 555 nm; λem 565 nm
przydatność
suitable for fluorescence
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SCJ4600021-1UMOL | 4061826692677 |