Kluczowe dokumenty
SBR00032
MIT HCl Ready Made Solution
95 mg/mL in water (9.5%)
Synonim(y):
2-Methyl-1,2-thiazol-3-one, Chlorowodorek metyloizotiazolinonu
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
95 mg/mL in water (9.5%)
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C4H5NOS.ClH/c1-5-4(6)2-3-7-5;/h2-3H,1H3;1H
Klucz InChI
SJXPQSRCFCPWQQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- w badaniach nad wpływem antagonisty receptora N-metylo D-asparaginianu (NMDA) - kwasu kynureninowego na rozwój kory mózgowej u ludzi [1]
- jako substancja cytotoksyczna w celu zbadania jej wpływu na komórki nabłonka oskrzeli (komórki BEAS-2B) i roli w apoptotycznej śmierci komórek(2)
- w celu zbadania wpływu fosforylacji tyrozyny na aktywność kinazy adhezji ogniskowej (FAK) w rozwoju aksonów i dendrytów nerwowych(3)
Cechy i korzyści
- Gotowy do użycia roztwór skraca czas przygotowania
- Powszechnie stosowany w biologii komórkowej i zastosowaniach biochemicznych
- Wysokiej jakości antybiotyk odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)