Key Documents
SBR00031
MIT HCl Ready Made Solution
(10 mg MIT/mL)
Synonim(y):
2-Methyl-1,2-thiazol-3-one, Methylisothiazolinone HCl, Methylisothiazolinone hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
stężenie
(10 mg MIT/mL)
1%
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C4H5NOS.ClH/c1-5-4(6)2-3-7-5;/h2-3H,1H3;1H
Klucz InChI
SJXPQSRCFCPWQQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- in research on the effects of the N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor antagonist kynurenic acid on human cortical development
- as a cytotoxic substance to investigate its effect on bronchial epithelial cells (BEAS-2B cells) and its role in apoptotic cell death
- to research the effects of tyrosine phosphorylation on focal adhesion kinase (FAK) activity in the development of neural axons and dendrites
Działania biochem./fizjol.
Activity Spectrum: Active against Gram-positive and Gram-negative bacteria, as well as fungi, when used in combination with methylchloroisothiazolinone (MCI)
Cechy i korzyści
- Ready available solution reduce the need for preparation time
- Commonly used in Cell Biology and Biochemical applications
- High quality antibiotic suitable for mulitple research applications
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2