Kluczowe dokumenty
SBPE05
Sigma-Aldrich
Zestaw SB-BCRP-M-PREDEASY-ATPase
membrane based kit for Human BCRP ATPase Transport Assays
Synonim(y):
ABCG2, BCRP, Białko odporności na raka piersi, Zestaw oparty na ludzkiej błonie BCRP do testów transportu ludzkiej ATPazy BCRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
rekombinowane
expressed in human cells
expressed in insect cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... ABCG2(9429)
Opis ogólny
SOLVO Biotechnology oferuje gotowe do użycia zestawy testowe dla transporterów wypływu i wychwytu. Zestaw SOLVO 9149 ATPase Assay Kit zapewnia wszystko, co niezbędne do przeprowadzenia testów aktywacji i inhibicji ATPazy, aby lepiej zrozumieć naturę interakcji między związkiem a transporterem. Mierząc aktywność ATPazy, można zbadać zarówno aktywację, jak i inhibicję transporterów.
Zastosowanie
Zestaw SOLVO 9149 ATPase Assay Kit to unikalny produkt do pomiaru interakcji między lekiem a transporterem błonowym ABC zależnym od ATPazy w wygodnym, gotowym do użycia opakowaniu. Test ATPazy jest testem błonowym in vitro zaprojektowanym w celu wskazania charakteru interakcji między związkiem a transporterem. Mierząc aktywność ATPazy, można zbadać zarówno aktywację, jak i hamowanie transporterów przy użyciu błon z komórek owadów zakażonych bakulowirusem lub błon komórkowych ssaków zawierających wysoki poziom ludzkich lub gryzoniowych transporterów typu dzikiego. Transportery ABC pośredniczą w transporcie substratów w stosunku do gradientu stężeń, wykorzystując energię pochodzącą z hydrolizy ATP, która jest proporcjonalna do aktywności transportera i może być łatwo wykryta metodą kolorymetryczną.
9299 9149 Zestawy zawierają wszystkie odczynniki (chemikalia) i roztwory niezbędne do przeprowadzenia testów aktywacji i hamowania ATPazy. Wystarczy dodać tylko wodę. Każdy zestaw jest dostarczany z płytą CD, która zawiera protokół testu, arkusz danych, SDS, elektroniczne przetwarzanie danych, szablony oceny i dane referencyjne. Zalecany układ umożliwia pomiary aktywacji i inhibicji w duplikatach dla 8 stężeń badanego artykułu na jednej 96-dołkowej płytce ze wszystkimi odpowiednimi kontrolami.
9149 ATPase Assay Kits są dostępne dla 3 i 10 płytek dla transporterów zalecanych przez FDA i EMA.
Postać fizyczna
Dostarczane jako zamrożone pęcherzyki błonowe, zawierające 5 mg/ml białka błonowego, oznaczone objętością, numerem katalogowym (transportera), datą produkcji, protokołami i niezbędnymi odczynnikami wystarczającymi do analizy 3 lub 10 96-dołkowych płytek.
Informacje prawne
Distributed for SOLVO Biotechnology, Inc.
PREDEASY is a trademark of Solvo Biotechnology
PREDIVEZ is a trademark of Solvo Biotechnology
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
131.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
55 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Márton Jani et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 100(1), 94-97 (2010-06-25)
Ivermectin is an antiparasitic drug frequently administered to humans. It has a limited brain exposure that is attributed to the efflux activity of ABCB1/Abcb1. ABCG2/Abcg2 is also a major transporter present in most pharmacologically important barriers. However, interaction of ivermectin
Albert Mennone et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 38(10), 1673-1678 (2010-07-06)
Breast cancer resistance protein (Bcrp) is a member of the ATP-binding cassette membrane transporter family, which is expressed apically in liver, kidney, and intestine epithelium. Recent reports suggest that in addition to xenobiotics, porphyrins, and food toxins, Bcrp can also
Márton Jani et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 32(3), 497-499 (2009-03-03)
The pharmacokinetics of sulfasalazine, an anti-inflammatory drug is influenced by ATP-binding cassette G2 (ABCG2) (breast cancer resistance protein (BCRP), mitoxantrone resistance protein (MXR)) both in vitro and clinically. Due to its low passive permeability, the intracellular concentration of sulfasalazine is
E Kis et al.
Annals of the rheumatic diseases, 68(7), 1201-1207 (2008-04-10)
Earlier publications have suggested a possible role for the efflux transporter breast cancer resistance protein (BCRP) in acquired resistance to disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) such as leflunomide and its metabolite A771726 (teriflunomide). However, there is no direct evidence that BCRP
Kumie Kage et al.
International journal of cancer, 97(5), 626-630 (2002-01-25)
Breast cancer resistance protein (BCRP) is a half-molecule ABC transporter highly expressed in mitoxantrone-resistant cells. In our study we established PA317 transfectants expressing Myc-tagged BCRP (MycBCRP) or HA-tagged BCRP (HABCRP). The exogenous BCRP protein migrated as a 70-kDa protein in