SAB5801061
Rabbit Anti-Alpaca IgG2c Alpaca Heavy chain only Antibody
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
Synonim(y):
Recombinant Alpaca single variable domain secondary Nanobody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
alpaca
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells (Human cell line)
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
recombinant monoclonal
Postać
lyophilized solid
masa cząsteczkowa
100 kDa
reaktywność gatunkowa
Alpaca, (alpaca)
metody
ELISA: 1:4000-1:10000
western blot: 1:4000-1:10000
rozmiar
0.1 mL
kolor
colorless
izotyp
VHH
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
The biological family Camelidae comprises camels (one-humped Camelus dromedarius and two-humped Camelus bactrianus), llama (Lama glama and Lama guanicoe), and vicugna (Vicugna vicugna and Vicugna pacos). Camelidae contain two kinds of IgG in serum: conventional antibodies (IgG1) containing two light chains and two heavy chains (composed of the VH, CH1, hinge, and CH2 and CH3 domains) and two types of homodimeric heavy-chain antibodies (HCAbs), IgG2 and IgG3, which comprise only H chains: each H chain contains a VHH, hinge, and CH2 and CH3 domains. The smallest intact functional antigen-binding fragment of HCAbs is the single-domain VHH, also known as a nanobody(Nb). Alpaca is also called Vicugna pacos. Alpaca IgG contains IgG1a, IgG1b, IgG2b, IgG2c and IgG3.
Specyficzność
Isotype: Rabbit IgG
Immunogen
Opakowanie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3