Kluczowe dokumenty
SAB5703048
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD40, klon 5V8X7, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CD40,Bp50,CDW40,TNFRSF5,p50
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5V8X7, monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 1:50 - 1:200
kolor
colorless
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD40(958)
Opis ogólny
Gen ten należy do nadrodziny receptorów TNF. Kodowane białko jest receptorem na komórkach prezentujących antygen układu odpornościowego i jest niezbędne do pośredniczenia w wielu różnych reakcjach immunologicznych i zapalnych, w tym w zależnym od komórek T przełączaniu klas immunoglobulin, rozwoju komórek pamięci B i tworzeniu centrum zarodkowego. Według doniesień, czynnik transkrypcyjny AT-hook AKNA koordynuje ekspresję tego receptora i jego ligandu, co może być ważne dla homotypowych interakcji komórkowych. Białko adaptorowe TNFR2 oddziałuje z tym receptorem i służy jako mediator transdukcji sygnału. Stwierdzono, że interakcja tego receptora i jego ligandu jest niezbędna do aktywacji mikrogleju indukowanej amyloidem beta, a zatem uważa się, że jest to wczesne zdarzenie w patogenezie choroby Alzheimera. Mutacje wpływające na ten gen są przyczyną autosomalnego recesywnego niedoboru odporności hiper-IgM typu 3 (HIGM3). Zgłoszono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu tego genu kodujących różne izoformy.
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Rekombinowane białko ludzkiego CD40
Zastosowanie
FC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5703048-100UL4065270712974