Kluczowe dokumenty
SAB5703042
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD31/PECAM1, klon 9K8O7, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CD31, PECA1, GPIIA′, PECAM-1, endoCAM, CD31/EndoCAM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9K8O7, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
140 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
AKQMPVEMSRPAVPLLNSNNEKMSDPNMEANSHYGHNDDVRNHAMKPINDNKEPLNSDVQYTEVQVSSAESHKDLGKKDTETVYSEVRKAVPDAVESRYSRTEGSLDGT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PECAM1(5175)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen znajduje się na powierzchni płytek krwi, monocytów, neutrofili i niektórych typów limfocytów T oraz stanowi dużą część połączeń międzykomórkowych komórek śródbłonka. Kodowane białko należy do nadrodziny immunoglobulin i prawdopodobnie bierze udział w migracji leukocytów, angiogenezie i aktywacji integryn.
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 630-738 CD31/PECAM1 (NP_000433.4).
Zastosowanie
WB, IF/ICC, IP
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)