Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0005175M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PECAM1 antibody produced in mouse
clone 1D2-1A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD31, Anti-PECAM1, Anti-platelet/endothelial cell adhesion molecule (CD31 antigen)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D2-1A5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PECAM1(5175)
Opis ogólny
Gen cząsteczki adhezyjnej płytek krwi i komórek śródbłonka 1 (PECAM1), obejmujący 75-kb, jest mapowany na długim ramieniu ludzkiego chromosomu 17. Gen ten koduje białko 130 kDa, które należy do nadrodziny immunoglobulin (Ig). Jest to istotny składnik połączenia międzykomórkowego komórek śródbłonka. PECAM1 ulega ekspresji na powierzchni krążących płytek krwi, monocytów, neutrofili i wybranych podgrup limfocytów T.
Immunogen
PECAM1 (AAH22512, 29 a.a. ~ 738 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
ENSFTINSVDMKSLPDWTVQNGKNLTLQCFADVSTTSHVKPQHQMLFYKDDVLFYNISSMKSTESYFIPEVRIYDSGTYKCTVIVNNKEKTTAEYQVLVEGVPSPRVTLDKKEAIQGGIVRVNCSVPEEKAPIHFTIEKLELNEKMVKLKREKNSRDQNFVILEFPVEEQDRVLSFRCQARIISGIHMQTSESTKSELVTVTESFSTPKFHISPTGMIMEGAQLHIKCTIQVTHLAQEFPEIIIQKDKAIVAHNRHGNKAVYSVMAMVEHSGNYTCKVESSRISKVSSIVVNITELFSKPELESSFTHLDQGERLNLSCSIPGAPPANFTIQKEDTIVSQTQDFTKIASKSDSGTYICTAGIDKVVKKSNTVQIVVCEMLSQPRISYDAQFEVIKGQTIEVRCESISGTLPISYQLLKTSKVLENSTKNSNDPAVFKDNPTEDVEYQCVADNCHSHAKMLSEVLRVKVIAPVDEVQISILSSKVVESGEDIVLQCAVNEGSGPITYKFYREKEGKPFYQMTSNATQAFWTKQKANKEQEGEYYCTAFNRANHASSVPRSKILTVRVILAPWKKGLIAVVIIGVIIALLIIAAKCYFLRKAKAKQMPVEMSRPAVPLLNSNNEKMSDPNMEANSHYGHNDDVGNHAMKPINDNKEPLNSDVQYTEVQVSSAESHKDLGKKDTETVYSEVRKAVPDAVESRYSRTEGSLDGT
Działania biochem./fizjol.
Cząsteczka adhezyjna płytek krwi i komórek śródbłonka 1 (PECAM1), zwana również klastrem różnicowania 31 (CD31), odgrywa kluczową rolę w kaskadzie adhezji prowadzącej do wynaczynienia leukocytów podczas procesu zapalnego. PECAM1 jest niezbędny do transmigracji leukocytów przez połączenia międzykomórkowe komórek śródbłonka naczyniowego. Genetyczny polimorfizm PECAM1 jest związany ze zdarzeniami miażdżycowymi. PECAM1 jest glikoproteiną błonową, która ułatwia zarówno homofilną, jak i heterofilną adhezję. PECAM1 jest również zaangażowany w angiogenezę.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The biology of PECAM-1.
P J Newman
The Journal of clinical investigation, 99(1), 3-8 (1997-01-01)
W A Muller et al.
The Journal of experimental medicine, 178(2), 449-460 (1993-08-01)
Platelet/endothelial cell adhesion molecule 1 (PECAM-1; CD31) is crucial to the process of leukocyte transmigration through intercellular junctions of vascular endothelial cells. A monoclonal antibody to PECAM, or recombinant soluble PECAM, blocks transendothelial migration of monocytes by 70-90%. Pretreating either
Omer Nuri Pamuk et al.
Clinical rheumatology, 33(12), 1737-1743 (2014-09-10)
Genetic polymorphisms of platelet endothelial cell adhesion molecule-1 (PECAM-1) were found to play roles in atherosclerotic events. We determined PECAM-1 polymorphisms, soluble PECAM-1, and CD40L levels in rheumatoid arthritis (RA) and systemic lupus erythematosus (SLE) and evaluated their associations with
H M DeLisser et al.
The American journal of pathology, 151(3), 671-677 (1997-09-01)
The adhesive interactions of endothelial cells with each other and the adhesion receptors that mediate these interactions are probably of fundamental importance to the process of angiogenesis. We therefore studied the effect of inhibiting the function of the endothelial cell-cell
François Potus et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 190(3), 318-328 (2014-07-01)
Pulmonary arterial hypertension (PAH) is characterized by significant exercise intolerance, which is multifactorial and involves skeletal muscle alterations. There is growing evidence that microRNAs (miRs) are involved in PAH pathogenesis. We hypothesized that miR-126, an endothelial-specific, proangiogenic miR, is down-regulated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0005175M1-100UG4061832743141