SAB5702963
Anti-COX2/PTGS2 Antibody, clone 2V7G8, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
COX-2, COX2, GRIPGHS, PGG/HS, PGHS-2, PHS-2, hCox-2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2V7G8, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
72 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.8 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GETMVEVGAPFSLKGLMGNVICSPAYWKPSTFGGEVGFQIINTASIQSLICNNVKGCPFTSFSVPDPELIKTVTINASSSRSGLDDINPTVLLKERSTEL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTGS2(5743)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1