Kluczowe dokumenty
SAB5702939
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw plektynie, klon 9O0B3, królicze monoklonalne
Synonim(y):
EBS1, EBSMD, EBSND, EBSO, EBSOG, EBSPA, HD1, LGMD2Q, PCN, PLEC1, PLEC1b, PLTN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9O0B3, monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1.20 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
RTQLASWSDPTEETGPVAGILDTETLEKVSITEAMHRNLVDNITGQRLLEAQACTGGIIDPSTGERFPVTDAVNKGLVDKIMVDRINLAQKAFCGFEDPRTKTKMSAAQALKKGWLYYEAGQRFLEVQYLTGGLIEPDTPGRVPLDEALQRGTVDARTAQKLRDVGAYSKYLTCPKTKLKISYKDALDRSMVEEGTGLRLLEAAAQSTK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLEC(5339)
Opis ogólny
Plektyna jest wybitnym członkiem ważnej rodziny strukturalnie i częściowo funkcjonalnie powiązanych białek, zwanych plakinami lub cytolinkerami, które są zdolne do łączenia różnych elementów cytoszkieletu. Plakiny, ze swoją wielodomenową strukturą i ogromnymi rozmiarami, nie tylko odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu integralności komórek i tkanek oraz orkiestracji dynamicznych zmian w cytoarchitekturze i kształcie komórek, ale także służą jako platformy rusztowania do montażu, pozycjonowania i regulacji kompleksów sygnalizacyjnych. Plektyna jest wyrażana jako kilka izoform białkowych w szerokim zakresie typów komórek i tkanek. Ponieważ stwierdzono, że ekspresja specyficznych izoform plektyny zależy od typu komórki (tkanki) i etapu rozwoju, wydaje się, że każdy typ komórki (tkanka) zawiera unikalny zestaw (proporcje i skład) izoform plektyny, jakby dostosowany do specyficznych wymagań poszczególnych komórek. Opisano dwa inne podtypy EBS związane z plektyną: EBS-pyloric atresia (PA) i EBS-Ogna.
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 4401-4609 ludzkiej plektyny (NP_958782.1).
Zastosowanie
IHC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5702939-100UL4065270707659