MAB505S
Mouse Anti-Rat IgG2b γ2b chain Antibody, Cy5 conjugate
Chemicon®, from rat
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
CY5 conjugate
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
ELISA:
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1