Kluczowe dokumenty
MAB507S
Sigma-Aldrich
Mysie przeciwciało przeciw szczurzym łańcuchom IgM µ, koniugat Cy5
Chemicon®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
CY5 conjugate
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
IgM stanowi około 10% immunoglobulin w surowicy. Przeciwciało IgM jest znaczące we wczesnych odpowiedziach immunologicznych na większość antygenów i dominuje w niektórych odpowiedziach przeciwciał, takich jak "naturalne" przeciwciała grup krwi. IgM (wraz z IgD) jest główną immunoglobuliną wyrażaną na powierzchni komórek B. Gen stałego regionu mu zawiera cztery domeny oddzielone krótkimi sekwencjami pośrednimi.
Specyficzność
Przeciwciało reaguje z łańcuchem ciężkim µ (Fc) szczurzych IgM.
Immunogen
Epitop: Łańcuch IgM µ
Przygotowany ze szczurzego łańcucha IgM µ.
Zastosowanie
Immunofluorescencja: ≤0,3 μg/106 komórek.
ELISA:
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Mysie przeciwciało przeciwko szczurzym łańcuchom IgM µ, koniugat Cy5 wykrywa poziom łańcucha IgM µ i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i IF.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Fragment Specific Secondary Antibodies
Postać fizyczna
Oczyszczony przez chromatografię powinowactwa. Ciecz w 1,0 ml PBS/NaN3.
Affinity Chromatography
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2°-8°C w sterylnych warunkach przez okres do dwunastu miesięcy od daty otrzymania. Nie zamrażać.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1