356R-1
Cytokeratin 5 & 6 (EP24 & EP67) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Synonim(y):
CK 5/6, cytokeratin 5/6
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EP24 & EP67, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (356R-14)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (356R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (356R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (356R-16)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (356R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (356R-17-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (356R-17)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (356R-18)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (356R-18-RUO)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque®
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100 (concentrated)
kontrola
mesothelioma, prostate, squamous cell carcinoma ((lung))
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
cytoplasmic
informacje o genach
human ... KRT5(3852)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jakość
Canada - IVD
European Union - IVD
Japan - RUO
Powiązanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)