Kluczowe dokumenty
SAB5600242
Sigma-Aldrich
Anti-CK-5/CK-6 (Cytokeratin 5/ Cytokeratin 6) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM341, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Keratyna 5, Keratyna 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM341, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:500—1:1000
western blot: 1:2000-1:4000
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT5(3852)
Specyficzność
Przeciwciało to reaguje zarówno z ludzką CK-5 (cytokeratyną 5), jak i CK-6 (cytokeratyną 6).
Immunogen
Peptyd odpowiadający C-końcowi ludzkiej cytokeratyny 5
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 50% glicerolu/PBS z 1% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jun Fan et al.
Frontiers in oncology, 11, 740410-740410 (2021-12-21)
Craniopharyngiomas (CPs) predominantly involving the third ventricle were commonly termed "intraventricular" lesions. The aim of this study was to clarify the anatomical relationship between the tumor and the third ventricle by both surgical and histological investigation. A retrospective review of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5600242-1ML