Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5702913
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw cytokeratynie 5 (KRT5), klon 3P3T9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CK5, DDD, DDD1, EBS2, K5, KRT5A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3P3T9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
62 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.18 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
ISVVTSSVSSGYGSGSGYGGGLGGGLGGGLGGGLAGGSSGSYYSSSSGGVGLGGGLSVGGSGFSASSGRGLGVGFGSGGGSSSSVKFVSTTSSSRKSFKS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT5(3852)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny genów keratynowych. Cytokeratyny typu II składają się z zasadowych lub obojętnych białek, które są ułożone w pary heterotypowych łańcuchów keratynowych współeksprymowanych podczas różnicowania prostych i warstwowych tkanek nabłonkowych. Ta cytokeratyna typu II ulega specyficznej ekspresji w warstwie podstawnej naskórka wraz z członkiem rodziny KRT14. Mutacje w tych genach są związane z kompleksem chorób określanych jako epidermolysis bullosa simplex. Cytokeratyny typu II są skupione w regionie chromosomu 12q12-q13. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 491-590 ludzkiej cytokeratyny 5 (KRT5) (P13647).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5702913-100UL4065270707390