AB5535-AF555
Anti-Sox9 Antibody, Alexa Fluor™ 555 conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 555
Synonim(y):
Transcription factor SOX-9, Sox9
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 555
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
horse (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOX9(6662)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
The unconjugated version (Cat. No. AB5535) is also shown to be suitable for Western blotting and immunohistochemistry applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Sox9 in HeLa cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2