WH0006662M2
Anti-SOX9 Antibody
mouse monoclonal, 3C10
Synonim(y):
Anti-CMD1, Anti-CMPD1, Anti-SRA1, Anti-SRY (sex determining region Y)-box 9 (campomelic dysplasia, autosomal sex-reversal)
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-SOX9 antibody produced in mouse, clone 3C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOX9(6662)
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
EQLSPSHYSEQQQHSPQQIAYSPFNLPHYSPSYPPITRSQYDYTDHQNSSSYYSHAAGQGTGLYSTFTYMNPAQRPMYTPIADTSGVPSIPQTHSPQHWEQPVYTQLTRP
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0006662M2-100UG | 4061832743431 |