SAB5300368
Anti-SOX9 Antibody
mouse monoclonal, 1B11
Synonim(y):
CMD1, CMPD1, SRA1
About This Item
Polecane produkty
product name
Monoclonal Anti-SOX9 antibody produced in mouse, clone 1B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOX9(6662)
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against SOX9